3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8226-1G OR8226-25G OR8226-5G
APOSOR8226-1GEA 164 DKK
APOSOR8226-1G APOSOR8226-25G APOSOR8226-5G
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrNO
Smeltepunkt: 160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 288067-35-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III