3-Chlorphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8225-100G OR8225-25G OR8225-500G
APOSOR8225-100GEA 393 DKK
APOSOR8225-100G APOSOR8225-25G APOSOR8225-500G
3-Chlorphenol
3-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
Molekylvægt: 128.56 g/mol
Kogepunkt: 214 °C
Smeltepunkt: 30…34 °C
Massefylde: 1.245 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002256
CAS-nummer: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN nummer: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02173