2-iod-4-nitrotoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8219-25G OR8219-5G
APOSOR8219-25GEA 933 DKK
APOSOR8219-25G APOSOR8219-5G
2-iod-4-nitrotoluen
2-iod-4-nitrotoluen
Formel: C₇H₆INO₂
Kogepunkt: 165 °C
Smeltepunkt: 52…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024329
CAS-nummer: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3