Phenylacetylen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8217-25G OR8217-100G OR8217-500G
APOSOR8217-25GEA 164 DKK
APOSOR8217-25G APOSOR8217-100G APOSOR8217-500G
Phenylacetylen
Phenylacetylen
Formel: C₈H₆
Kogepunkt: 142…144 °C
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008570
CAS-nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN nummer: 3295
ADR: 3,III