(5-Brompentyl)benzen 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8183-25G OR8183-5G
APOSOR8183-25GEA 11680 DKK
APOSOR8183-25G APOSOR8183-5G
(5-Brompentyl)benzen 95+%
(5-Brompentyl)benzen
Formel: C₁₁H₁₅Br
Kogepunkt: 148 °C/18mmHg
Massefylde: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075177
CAS-nummer: 14469-83-1