1-Bromo-6-phenylhexane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (6-Bromohex-1-yl)benzene
OR8181-1G OR8181-5G
APOSOR8181-1GEA 230 DKK
APOSOR8181-1G APOSOR8181-5G
1-Bromo-6-phenylhexane 98%
1-Bromo-6-phenylhexane
Formel: C₆H₅(CH₂)₆Br
Molekylvægt: 241.18 g/mol
Kogepunkt: 77…78 °C/0.075mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236022
CAS-nummer: 27976-27-8