Methyl4-Brom-3-nitrobenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-nitrobenzoate
OR8177-1G OR8177-25G OR8177-5G
APOSOR8177-1GEA 164 DKK
APOSOR8177-1G APOSOR8177-25G APOSOR8177-5G
Methyl4-Brom-3-nitrobenzoat
Methyl4-Brom-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆BrNO₄
Molekylvægt: 260.04 g/mol
Smeltepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00553089
CAS-nummer: 2363-16-8