Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-amino-3-nitrobenzoate
OR8159-1G OR8159-25G OR8159-5G
APOSOR8159-1GEA 164 DKK
APOSOR8159-1G APOSOR8159-25G APOSOR8159-5G
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₈N₂O₄
Molekylvægt: 196.1600 g/mol
Smeltepunkt: 97…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093531
CAS-nummer: 57113-91-4