4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(1-Piperazinyl)indole
OR8146-1G OR8146-250MG
APOSOR8146-1GEA 2560 DKK
APOSOR8146-1G APOSOR8146-250MG
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
Formel: C₁₂H₁₅N₃
Molekylvægt: 201.27 g/mol
Smeltepunkt: 198…199 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00831776
CAS-nummer: 84807-09-0