1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8127-1G OR8127-250MG OR8127-5G
APOSOR8127-1GEA 1090 DKK
APOSOR8127-1G APOSOR8127-250MG APOSOR8127-5G
1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
1-Methylimidazole-4-sulphonamide
Formel: C₄H₇N₃O₂S
Smeltepunkt: 222…224 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02091382
CAS-nummer: 111124-90-4