3,6-Dichloropicolinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8123-100G OR8123-25G OR8123-500G
APOSOR8123-100GEA 436 DKK
APOSOR8123-100G APOSOR8123-25G APOSOR8123-500G
3,6-Dichloropicolinic acid
3,6-Dichloropicolinic acid
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Smeltepunkt: 150 °C (dec.)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078655
CAS-nummer: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4