3-Methylbenzamidin, HCl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8117-1G OR8117-25G OR8117-5G
APOSOR8117-1GEA 198 DKK
APOSOR8117-1G APOSOR8117-25G APOSOR8117-5G
3-Methylbenzamidin, HCl 98%
3-Methylbenzamidin, HCl
Formel: C₈H₁₁ClN₂
Smeltepunkt: 186…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180878
CAS-nummer: 20680-59-5