Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8116-1G OR8116-500MG
APOSOR8116-1GEA 2300 DKK
APOSOR8116-1G APOSOR8116-500MG
Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate 97%
Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₂S₂
Smeltepunkt: 107…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01566302
CAS-nummer: 169759-79-9