1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
OR8114-1G OR8114-25G OR8114-5G
APOSOR8114-1GEA 164 DKK
APOSOR8114-1G APOSOR8114-25G APOSOR8114-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazin 99%
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazin
Formel: C₁₁H₁₇N₃
Molekylvægt: 191.28 g/mol
Smeltepunkt: 89…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172703
CAS-nummer: 16153-81-4
UN nummer: 3263
ADR: 8 III