5-Iod-2-furaldehyd 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Iodofurfural
OR8105-100G OR8105-25G OR8105-5G OR8105-1G
APOSOR8105-100GEA 5690 DKK
APOSOR8105-100G APOSOR8105-25G APOSOR8105-5G APOSOR8105-1G
5-Iod-2-furaldehyd 95%
5-Iod-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃IO₂
Molekylvægt: 221.98 g/mol
Smeltepunkt: 126…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159503
CAS-nummer: 2689-65-8