4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8100-1G OR8100-250MG OR8100-5G
APOSOR8100-1GEA 327 DKK
APOSOR8100-1G APOSOR8100-250MG APOSOR8100-5G
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₁₁N₃
Smeltepunkt: 99…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052883
CAS-nummer: 28466-21-9