6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8097-1G OR8097-250MG
APOSOR8097-1GEA 1760 DKK
APOSOR8097-1G APOSOR8097-250MG
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formel: C₈H₁₂N₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466456
CAS-nummer: 66698-66-6