Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8091-1G OR8091-250MG
APOSOR8091-1GEA 458 DKK
APOSOR8091-1G APOSOR8091-250MG
Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Smeltepunkt: 100…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01147322
CAS-nummer: 24237-39-6