5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 94%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8059-10G OR8059-1G OR8059-5G
APOSOR8059-10GEA 1020 DKK
APOSOR8059-10G APOSOR8059-1G APOSOR8059-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 94%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
Smeltepunkt: 197…198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02089694
CAS-nummer: 54367-66-7