tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8046-1G OR8046-5G
APOSOR8046-1GEA 164 DKK
APOSOR8046-1G APOSOR8046-5G
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₂S
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180954
CAS-nummer: 214834-18-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III