tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8045-10G OR8045-25G OR8045-5G
APOSOR8045-10GEA 186 DKK
APOSOR8045-10G APOSOR8045-25G APOSOR8045-5G
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₃
Smeltepunkt: 163…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180953
CAS-nummer: 91419-48-6