2-Brom-3-methylthiophen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8041-25G OR8041-1G
APOSOR8041-25GEA 164 DKK
APOSOR8041-25G APOSOR8041-1G
2-Brom-3-methylthiophen 97%
2-Bromo-3-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Kogepunkt: 173…176 °C
Massefylde: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00059741
CAS-nummer: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III