5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-Bromo-3-formylindole
OR8038-25G OR8038-100G
APOSOR8038-25GEA 240 DKK
APOSOR8038-25G APOSOR8038-100G
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₆BrNO
Molekylvægt: 224.06 g/mol
Smeltepunkt: 197…201 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00152016
CAS-nummer: 877-03-2
EINECS: 212-884-7