4-Brom-1-buten 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8033-100G OR8033-25G OR8033-500G
APOSOR8033-100GEA 469 DKK
APOSOR8033-100G APOSOR8033-25G APOSOR8033-500G
4-Brom-1-buten 99%
4-Bromo-1-butene
Formel: C₄H₇Br
Molekylvægt: 135 g/mol
Kogepunkt: 98…100 °C
Massefylde: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 1 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000258
CAS-nummer: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 II