tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Aminopropanenitrile, N-BOC protected
OR8029-10G OR8029-1G
APOSOR8029-10GEA 5670 DKK
APOSOR8029-10G APOSOR8029-1G
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate
Formel: C₈H₁₄N₂O₂
Kogepunkt: 125 °C/3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180880
CAS-nummer: 53588-95-7
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III