1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(Boc-Amino)cyclopropanecarboxylic acid, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, N-BOC protected, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid
OR8028-1G OR8028-25G OR8028-5G
APOSOR8028-1GEA 164 DKK
APOSOR8028-1G APOSOR8028-25G APOSOR8028-5G
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₉H₁₅NO₄
Smeltepunkt: 177…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083257
CAS-nummer: 88950-64-5
EINECS: 230-181-3