4-Biphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8027-100G OR8027-25G OR8027-5G
APOSOR8027-100GEA 654 DKK
APOSOR8027-100G APOSOR8027-25G APOSOR8027-5G
4-Biphenylboronic acid 98%
4-Biphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Smeltepunkt: 232…247 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00093311
CAS-nummer: 5122-94-1