5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8026-1G OR8026-500MG OR8026-5G OR8026-10G OR8026-25G
APOSOR8026-1GEA 545 DKK
APOSOR8026-1G APOSOR8026-500MG APOSOR8026-5G APOSOR8026-10G APOSOR8026-25G
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, Technical Grade
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₁₃NO₃
Molekylvægt: 267.29 g/mol
Smeltepunkt: 194…200 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00047165
CAS-nummer: 6640-09-1
EINECS: 229-652-6