2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8018-100G OR8018-1G
APOSOR8018-100GEA 1360 DKK
APOSOR8018-100G APOSOR8018-1G
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid 97%
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Formel: C₉H₇NO₃
Smeltepunkt: 123…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180388
CAS-nummer: 4865-84-3