1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Amino-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-indole hydrochloride
OR8010-1G OR8010-5G OR8010-10G
APOSOR8010-1GEA 1480 DKK
APOSOR8010-1G APOSOR8010-5G APOSOR8010-10G
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
Formel: C₁₅H₁₅ClN₂O₂S
Smeltepunkt: 242…244 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02259420
CAS-nummer: 306937-24-6