(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8009-1G OR8009-250MG OR8009-100MG
APOSOR8009-1GEA 1810 DKK
APOSOR8009-1G APOSOR8009-250MG APOSOR8009-100MG
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, Technical Grade
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
Formel: C₇H₁₂N₂
Kogepunkt: 40 °C/0,1mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02180786
CAS-nummer: 118799-24-9
UN nummer: 2735
ADR: 8,III