Cæsiumchlorid 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cesium Chloride
OR8001T-100G OR8001T-1KG OR8001T-25G
APOSOR8001T-100GEA 1760 DKK
APOSOR8001T-100G APOSOR8001T-1KG APOSOR8001T-25G
Cæsiumchlorid 99.99%
Cæsiumchlorid
For molecular genetic applications. Used in preparingnucleic acids for subsequent hybridization or cloning experiments.
Formel: CsCl
Molekylvægt: 168.36 g/mol
Kogepunkt: 1303
Smeltepunkt: 646 °C
Massefylde: 3.988 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021