2,5-Dichlorthiophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7999-100G OR7999-25G OR7999-5G
APOSOR7999-100GEA 9940 DKK
APOSOR7999-100G APOSOR7999-25G APOSOR7999-5G
2,5-Dichlorthiophenol 98%
2,5-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Kogepunkt: 112…116 °C/50mmHg
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004831
CAS-nummer: 5858-18-4
EINECS: 227-486-9