Tetrakis(dimethylamino)diboron
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tetrakis(dimethylamino)diborane
OR7996-100G OR7996-25G OR7996-5G
APOSOR7996-100GEA 1430 DKK
APOSOR7996-100G APOSOR7996-25G APOSOR7996-5G
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Formel: C₈H₂₄B₂N₄
Molekylvægt: 197.93 g/mol
Kogepunkt: 55…57 °C/2.5mmHg
Smeltepunkt: –33 °C
Massefylde: 0.926 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 98.9 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00048012
CAS-nummer: 1630-79-1