1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7995-1G OR7995-5G
APOSOR7995-1GEA 2140 DKK
APOSOR7995-1G APOSOR7995-5G
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide 95+%
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide
Formel: C₁₃H₁₇N₃O₅S
Smeltepunkt: 197…198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037962
CAS-nummer: 849035-88-7