3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7994-1G OR7994-25G OR7994-5G
APOSOR7994-1GEA 186 DKK
APOSOR7994-1G APOSOR7994-25G APOSOR7994-5G
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Formel: C₈H₇NO₂S
Molekylvægt: 181.2100 g/mol
Smeltepunkt: 101…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037969
CAS-nummer: 22821-75-6