2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7991-1G OR7991-5G
APOSOR7991-1GEA 976 DKK
APOSOR7991-1G APOSOR7991-5G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₈H₉NO₃S
Smeltepunkt: 105…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01941305
CAS-nummer: 27302-93-8