N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitroaniline
OR7989-1G OR7989-250MG OR7989-500MG
APOSOR7989-1GEA 0 DKK
APOSOR7989-1G APOSOR7989-250MG APOSOR7989-500MG
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Formel: C₈H₁₀N₂O₄S
Smeltepunkt: 188…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01016949
CAS-nummer: 30388-44-4