1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7988-1G OR7988-5G OR7988-25G
APOSOR7988-1GEA 1250 DKK
APOSOR7988-1G APOSOR7988-5G APOSOR7988-25G
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₈H₉IO₄S₂
Smeltepunkt: 212 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037973
CAS-nummer: 849035-96-7