1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,5-Dichlorophenyl methyl sulphone
OR7983-1G OR7983-5G OR7983-25G
APOSOR7983-1GEA 1720 DKK
APOSOR7983-1G APOSOR7983-5G APOSOR7983-25G
1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
Molekylvægt: 225.09 g/mol
Smeltepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03789183
CAS-nummer: 66640-63-9