2,6-Dichlorbenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7973-100G OR7973-25G OR7973-500G
APOSOR7973-100GEA 164 DKK
APOSOR7973-100G APOSOR7973-25G APOSOR7973-500G
2,6-Dichlorbenzaldehyd
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 231 °C/8mmHg
Smeltepunkt: 68…73 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003307
CAS-nummer: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,II