N-Bromsuccinimid > 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: NBS, 1-Bromopyrrolidine-2,5-dione

OR7970-1KG OR7970-5KG OR7970-100G
APOSOR7970-1KGEA 240 DKK
APOSOR7970-1KG APOSOR7970-5KG APOSOR7970-100G
N-Bromsuccinimid > 98%
N-Bromsuccinimid
Formel: C₄H₄BrNO₂
Molekylvægt: 177.99 g/mol
Kogepunkt: 339
Smeltepunkt: 175…180 °C
Massefylde: 2.098 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005510
CAS-nummer: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN nummer: 3084
ADR: 8+5.1 II
Merck Index: 13,01423

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR