2,4-Dichlorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7968-100G OR7968-2.5KG OR7968-500G
APOSOR7968-100GEA 709 DKK
APOSOR7968-100G APOSOR7968-2.5KG APOSOR7968-500G
2,4-Dichlorbenzaldehyd 98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 233 °C
Smeltepunkt: 69…73 °C
Flammepunkt: 135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003305
CAS-nummer: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,III