4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7959-1G OR7959-5G
APOSOR7959-1GEA 610 DKK
APOSOR7959-1G APOSOR7959-5G
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₈H₉BrO₂S
Smeltepunkt: 92…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037925
CAS-nummer: 254887-17-7