4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzyl bromide
OR7955-1G OR7955-5G OR7955-10G
APOSOR7955-1GEA 676 DKK
APOSOR7955-1G APOSOR7955-5G APOSOR7955-10G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₈H₈Br₂O₂S
Smeltepunkt: 124…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037945
CAS-nummer: 254887-18-8