3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7953-1G OR7953-5G OR7953-25G
APOSOR7953-1GEA 1560 DKK
APOSOR7953-1G APOSOR7953-5G APOSOR7953-25G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile
Formel: C₉H₉NO₄S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037977
CAS-nummer: 849924-84-1