6-Chloro-2-methylindole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7950-100MG OR7950-250MG
APOSOR7950-100MGEA 258 DKK
APOSOR7950-100MG APOSOR7950-250MG
6-Chloro-2-methylindole 98%
6-Chloro-2-methylindole
Formel: C₉H₈ClN
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027716
CAS-nummer: 6127-17-9