1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7942-25G OR7942-5G OR7942-1G
APOSOR7942-25GEA 9420 DKK
APOSOR7942-25G APOSOR7942-5G APOSOR7942-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone
Formel: C₁₈H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037914
CAS-nummer: 7469-86-5