1-(4-tert-Butylphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7939-25G OR7939-5G OR7939-1G
APOSOR7939-25GEA 9420 DKK
APOSOR7939-25G APOSOR7939-5G APOSOR7939-1G
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone
Formel: C₁₆H₁₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037907
CAS-nummer: 849021-29-0