1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)biguanide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7932-1G OR7932-2.5G
APOSOR7932-1GEA 1310 DKK
APOSOR7932-1G APOSOR7932-2.5G
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)biguanide hydrochloride
Formel: C₉H₁₃ClN₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1170909-72-4